Merck
C-141
Cannabigérol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
CBG solution
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H32O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.48
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC1=CC(O)=C(C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C(O)=C1
InChI
1S/C21H32O2/c1-5-6-7-11-18-14-20(22)19(21(23)15-18)13-12-17(4)10-8-9-16(2)3/h9,12,14-15,22-23H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b17-12+
InChI key
QXACEHWTBCFNSA-SFQUDFHCSA-N
General description
Cette solution certifiée de la gamme des Certified Spiking Solutions® peut être utilisée pour le dosage par HPLC, GC/MS ou LC-MS/MS du cannabigérol dans les analyses médico-légales, en toxicologie clinique, dans les tests de dépistage urinaire, ainsi que dans les tests d'activité ou les profils d'impuretés du cannabis. Les matériaux de référence certifiés (MRC) en solution Cerilliant de cannabinoïdes se présentent sous la forme d'une solution quantitative, commode, exemptée par la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis et portant un numéro TK pour les clients canadiens.
Le cannabigérol est un phytocannabinoïde non psychotrope qui appartient à la catégorie des composés terpénophénoliques en C21.
Application
Cette solution certifiée de la gamme des Certified Spiking Solutions® peut être utilisée pour le dosage par HPLC, GC/MS ou LC-MS/MS du cannabigérol dans les analyses médico-légales, en toxicologie clinique, dans les tests de dépistage urinaire, ainsi que dans les tests d'activité ou les profils d'impuretés du cannabis. Ce matériau de référence certifié (MRC) en solution peut aussi être utilisé dans les applications suivantes :
  • quantification de cannabinoïdes dans de la matière végétale de cannabis par chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détecteur à barrette de diodes (DAD).
  • développement et validation d'une méthode HPLC permettant d'identifier et de quantifier 11 cannabinoïdes dans différentes variétés de matériel végétal de cannabis.
  • détermination de huit cannabinoïdes dans des échantillons de chanvre à usage récréatif ou médico-légal par chromatographie liquide haute performance en phase inverse (RP-HPLC) avec détection UV.
  • extraction de neuf cannabinoïdes à partir d'échantillons d'aliments et de boissons contenant comme ingrédients des graines, de l'huile et de la farine de chanvre, suivie de leur analyse par chromatographie en phase liquide - ionisation par électronébulisation - spectrométrie de masse en tandem avec piège à ions quadripolaire (LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS).
  • détermination par chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection UV de cannabinoïdes majeurs dans 13 échantillons d'huile et de graine de chanvre du commerce.
  • analyse simultanée de cinq cannabinoïdes majeurs et de leurs métabolites dans des échantillons d'urine et de plasma humains par chromatographie liquide haute performance couplée à de la spectrométrie de masse en tandem (HPLC-MS/MS).
Features and Benefits
  • Produit entièrement caractérisé avec une accréditation ISO/IEC 17025 et ISO 17034.
  • Produit accompagné d'un certificat d'analyse complet couvrant la stabilité, l'homogénéité, l'exactitude de la concentration, l'incertitude et la traçabilité.
  • Produit testé rigoureusement via des études de stabilité en temps réel pour garantir exactitude et durée de conservation.
  • Produit préparé par gravimétrie avec des balances de précision qualifiées pour garantir une incertitude minimale.
  • Produit scellé à la flamme sous argon dans des ampoules pour une longue durée de conservation.
  • Produit fourni sous un format exempt de DEA et pratique pour améliorer l'efficacité du laboratoire.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup