Key Documents
900120P
Avanti
PGB1
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Prostaglandin B1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H32O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.47
Code UNSPSC :
41116107
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (900120P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(CCCCCCC(O)=O)C(=O)CC1
Application
  • Lipids research
  • cell signaling
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900120P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable