Principaux documents
900143J
Avanti
PGB2
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
15-Hydroxy-9-oxoprosta-5,8(12),13-trienoic acid, 9-oxo-15S-hydroxy-prosta-5Z,8(12),13E-trien-1-oic acid, Prostaglandin B2
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
methyl acetate solution
Conditionnement
pkg of 1X5 mg (900143J-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(C\C=C/CCCC(O)=O)C(=O)CC1
InChI
1S/C20H30O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h4,7,12,14,17,21H,2-3,5-6,8-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,14-12+/t17-/m0/s1
Clé InChI
PRFXRIUZNKLRHM-HKVRTXJWSA-N
Application
Lipids research
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable