900113P
Avanti
PGE1-d9
powder
Synonyme(s) :
Prostaglandin E1-d9
About This Item
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 500 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1CC([C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Clé InChI
GMVPRGQOIOIIMI-XRKMKCTBSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-100UG)
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable