890810P
Avanti
18:0 DDAB
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Dimethyldioctadecylammonium (Bromide Salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (890810P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (890810P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890810P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (890810P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
vaccine development
Type de lipide
cationic lipids
transfection
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable