Key Documents
699800P
Avanti
MPLA (PHAD)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
PHAD disaccharide d’hexa-acyle phosphorylé ; glycopyranoside de lipide A ; GLA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C96H184N3O22P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1763.47
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
Monophosphoryl Lipid A (Synthetic) (PHAD)
Pureté
>99% (HPLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (699800P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699800P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
vaccine development
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
La vaccination est considérée comme une méthode efficace de prévention qui produit des réponses immunitaires spécifiques contre un pathogène avant une infection. Généralement, l′immunisation avec des antigènes de vaccin seuls ne suffit pas à provoquer des réponses immunitaires puissantes ou durables, et par conséquent ne permet pas d′obtenir une immunité protectrice contre les infections. En effet, des adjuvants sont requis pour stimuler les réponses immunitaires cellulaires ou humorales lors de l′immunisation. Comme les adjuvants de vaccins utilisant le lipide A se sont avérés sûrs et efficaces pour l′induction de réponses immunitaires de type Th-1 contre des protéines hétérologues dans les vaccins humains et animaux, Avanti a développé le disaccharide d′hexa-acyle phosphorylé (PHAD), première forme complètement synthétique de lipide A monophosphorylé à être utilisée comme adjuvant dans les vaccins humains.
Le lipide A monophosphorylé (MPLA) peut être extrait de lipide A bactérien ou produit par synthèse chimique.
Application
Le MPLA PHAD a été utilisé :
  • comme constituant des liposomes à cobalt porphyrine-phospholipides (Co-PoP) pour l′immunisation de souris avec la région externe proximale membranaire (MPER) de la protéine d′enveloppe gp41
  • comme adjuvant avec le bromure de diméthyldioctadécylammonium (DDA) pour un vaccin à plusieurs sous-unités basé sur une protéine membranaire recombinante de C. muridarum
  • comme agoniste adjuvant du toll-like receptor-4 (TLR4) pour un vaccin basé sur la protéine hybride FI-RSV pour le virus respiratoire syncytial (VRS)
Actions biochimiques/physiologiques
Le lipide A monophosphorylé (MPLA) est un agoniste naturel du toll-like receptor-4 (TLR4). Il est utile en tant qu′adjuvant aux vaccins. Le MPLA est un agent prophylactique sans danger qui est utilisé dans les applications d′immunothérapie. Lorsqu′utilisé pour la vaccination, le MPLA améliore l′immunité dépendante des lymphocytes B et des lymphocytes T.
Conditionnement
Flacons en verre ambré de 2 ml, bouchons sertis (699800P-1mg)
Flacons en verre ambré de 2 ml, bouchons sertis (699800P-5 mg)
Autres remarques
Produit réservé aux activités de recherche et développement. Non destiné à l′usage dans des médicaments, produits de ménage ou à d′autres fins.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
PHAD is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Susana Lousada-Dietrich et al.
Vaccine, 29(17), 3284-3292 (2011-02-26)
GMZ2 adjuvanted by aluminum hydroxide is a candidate malaria vaccine that has successfully passed phase 1 clinical testing in adult German and Gabonese volunteers and Gabonese children under five. Here we report a preclinical study screening a series of adjuvant
Caroline Boudousquié et al.
Vaccines, 8(1) (2020-01-18)
With the emergence of immune checkpoint inhibitors and adoptive T-cell therapies, there is a considerable interest in using personalized autologous dendritic cell (DC) vaccines in combination with T cell-targeting immunotherapies to potentially maximize the therapeutic impact of DC vaccines. Here
Katharina Richard et al.
Vaccine, 38(27), 4298-4308 (2020-05-12)
Toll-like receptors (TLRs), a family of "pattern recognition receptors," bind microbial and host-derived molecules, leading to intracellular signaling and proinflammatory gene expression. TLR4 is unique in that ligand-mediated activation requires the co-receptor myeloid differentiation 2 (MD2) to initiate two signaling
Christopher B Fox et al.
Sub-cellular biochemistry, 53, 303-321 (2010-07-02)
Natural derivatives and synthetic analogues of lipopolysaccharide are potent stimulators of the mammalian immune system. Retained adjuvant activity with reduced toxicity was obtained by the development of monophosphoryl lipid A (MPL((R))), which is approved for use in several vaccine products.
Functionalization of cobalt porphyrin-phospholipid bilayers with his-tagged ligands and antigens
Shao S, et al.
Nature Chemistry, 7(5), 438-438 (2015)