880730P
Avanti
18:1 PEG1000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880730P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-1000] (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 2 × 100 mg (880730P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880730P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880730P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3