Key Documents
880175P
Avanti
C16 Ceramide-suc-PEG2K-maleimide
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-palmitoyl-sphingosine-{1-[succinyl(polyethylene glycol)2000]-N-maleimide}
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C135H258N4O52
Poids moléculaire :
2769.49
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Pureté
>99 (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Targeted drug delivery
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable