Principaux documents
870747P
Avanti
24:0(d4) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
Lignoceroyl(d4) coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H87D4N10O17P3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1173.27
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (870747P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCC([2H])(C(CCCCCCCCCCC)([2H])[2H])[2H])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C45H82N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-36(54)73-29-28-47-35(53)26-27-48-43(57)40(56)45(2,3)31-66-72(63,64)69-71(61,62)65-30-34-39(68-70(58,59)60)38(55)44(67-34)52-33-51-37-41(46)49-32-50-42(37)52;;;/h32-34,38
Clé InChI
BMXJUIXYBGOZPL-WWXAMMMASA-N
Description générale
Lignoceroyl(d4) coenzyme A (ammonium salt) (24:0(d4) Coenzyme A) is a deuterated derivative of 24:0 Coenzyme A.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870747P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable