Key Documents
870746P
Avanti
16:0(d4) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
Palmitoyl (11,11,12,12-d4) coenzyme A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H71D4N10O17P3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1061.06
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (870746P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
deuterated lipids
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCC([2H])(C(CCCC)([2H])[2H])[2H])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Description générale
Palmitoyl (11,11,12,12-d4) coenzyme A (16:0(d4) Coenzyme A) is a deuterated derivative of 16:0 Coenzyme A.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870746P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable