Principaux documents
870311P
Avanti
L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Carnitine-d9
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6D9NO3
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (870311P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
lipidomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(C[C@@H](O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Clé InChI
PHIQHXFUZVPYII-SAQLGWHKSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870311P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable