860474P
Avanti
1-deoxysphinganine-d3
Avanti Research™ - A Croda Brand 860474P, powder
Synonyme(s) :
1-deoxysphinganine-d3 (m18:0)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 500 μg (860474P-500ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860474P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[C@](O)([H])[C@](N)([H])C([2H])([2H])[2H]
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3