Principaux documents
857510O
Avanti
Anteiso 15:0 fatty acid
>99% (TLC)
Synonyme(s) :
Anteiso 15:0 Fatty Acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
oil
Conditionnement
package of 1 × 10 mg
package of 1 × 25 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-65 to -96°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
Clé InChI
XKLJLHAPJBUBNL-AWEZNQCLSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-25MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable