857138C
Avanti
18:2 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:2(9Z,12Z)/0:0)
About This Item
Produits recommandés
Description
1-linoleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Essai
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (857138C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (857138C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL (857138C-10mg)
10 mg/mL (857138C-25mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash