857128P
Avanti
18:0 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); stearoyl lysophosphatidic acid; PA(18:0/0:0); 18:0 LPA; s-LPA; 110680
About This Item
Produits recommandés
Description
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Essai
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (857128P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Clé InChI
YJQFVAZHPIBPHN-VEIFNGETSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to determine the extraction recovery of LPA at neutral pH and acidic pH by chromatographic method
- to use as internal standard to study the role of intestinally derived lysophosphatidic acid in dyslipidemia and atherosclerosis
- to investigate its effects on clathrin?dependent endocytosis
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3