Key Documents
855674P
Avanti
2-16:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-hydroxy-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H50NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.63
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855674P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable