850399C
Avanti
24:1 (Cis) PC
1,2-dinervonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1,2-di-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(24:1(15Z)/24:1(15Z)); 110930
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850399C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850399C
Concentration
10 mg/mL (850399C-25mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C56H108NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-55(58)62-52-54(53-64-66(60,61)63-51-50-57(3,4)5)65-56(59)49-47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,54H,6-19,24-53H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t54-/m1/s1
Clé InChI
REWNAIYQZZOESC-CGKZWXATSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the preparation of multivesicular liposomes (DepoFoam) formulation with protein or peptide drugs
- in the formation of planar bilayer lipid membranes
- for analyzing the phase transition of giant unilamellar dinervonoylphosphocholine (DNPC) vesicles by N-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol (NBD)-labelled fluorophore in confocal microscopy
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3