850368P
Avanti
20:0 PC
1,2-diarachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
1,2-dieicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:0/20:0)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (850368P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850368P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850368P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850368P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C48H96NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h46H,6-45H2,1-5H3/t46-/m1/s1
Clé InChI
YKIOPDIXYAUOFN-YACUFSJGSA-N
Description générale
Application
- in the preparation of liposomes
- to prepare vesicles or supported bilayer to study its ability in spontaneously forming distinct lipid domains, rafts and/or asymmetric bilayers along with other phosphatidylcholine lipids
- to prepare small unilamellar vesicles (SUVs) to study the effect of hydrophobic mismatch on gramicidin conformation and organization
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable