Principaux documents
790661P
Avanti
16:0 LPA (U-13C)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-Palmitoyl(U-13C)-2-Hydroxy-sn-Glycero-3-Phosphate (Sodium Salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C313C16 H38NaO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (790661P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790661P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3