Principaux documents
700308P
Avanti
Farnesyl-L-cysteine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl-L-cysteine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H31NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700308P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable