Principaux documents
B5890
Sigma-Aldrich
S-tert-Butylmercapto-L-cysteine
Synonyme(s) :
3-(tert-Butyldithio)-L-alanine, S-(tert-Butylthio)-L-cysteine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.33
Numéro Beilstein :
2247500
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
white to faint yellow
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)SSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2S2/c1-7(2,3)12-11-4-5(8)6(9)10/h5H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Clé InChI
TWMBHZTWEDJDRC-YFKPBYRVSA-N
Application
S-tert-butylmercapto-L-cysteine may be used to introduce synthetically useful S-tert-butylthio groups into peptides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
E Wünsch et al.
International journal of peptide and protein research, 32(5), 368-383 (1988-11-01)
In human IgGl the two heavy chains are crosslinked in the central portion of the molecule by two disulfide bridges forming a double chain bis-cystinyl cyclic peptide in parallel alignment. For our synthetic studies we have chosen the sequence portion