Principaux documents
700269P
Avanti
18:1 Chol Ester
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
cholesteryl oleate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H78O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
651.10
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@]1(CC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C2)C2=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4[C@@H](CCCC(C)C)C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700269P-100mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable