Principaux documents
700239P
Avanti
12-ketolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
12-Dehydrodeoxycholic acid, 5β-cholanoic acid-3α-ol-12-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H38O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1C[C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)O)C)(C(=O)C3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-20,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
CVNYHSDFZXHMMJ-VPUMZWJWSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700239P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable