Principaux documents
700236P
Avanti
12-ketochenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanoic acid-3α,7α-diol-12-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H38O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg ((700236P-5MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)CC(=O)[C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C
Clé InChI
MIHNUBCEFJLAGN-DMMBONCOSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700236P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3