Principaux documents
Z740575
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 250 mL, subdivision, 25 mL (graduations: 25-200 mL)
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 25 mL (graduations: 25-200 mL)
Conditionnement
pkg of 48 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC