Z676527
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10, Hinged rack
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 10
Produits recommandés
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 10
Conditionnement
pack of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2139-05-HR
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
10 μL