Key Documents
Z562750
Tubes pour RMN Wilmad®, 5 mm diam., économique
frequency >400 MHz, L 7 in.
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
eCl@ss :
32129209
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad WG-1235-7
Paramètres
>400 MHz frequency
Longueur
7 in.
Courbure
6 μm
Concentricité
13 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.43 mm , N51A glass
Description générale
Les tubes ont un fond arrondi et incluent une zone sablée pour marquer les échantillons. Les tubes de 23 cm de longueur sont conçus pour la préparation de standards et l′utilisation avec les manifolds « Tip-Off ». Les tubes économiques et jetables pour RMN Wilmad sont optimisés pour la spectroscopie RMN à haut débit. (tous les tubes économiques sont fournis avec des bouchons)
caps included.
Informations légales
Wilmad is a registered trademark of SP Industries