Key Documents
Z274275
Sigma-Aldrich
Tubes pour RMN Wilmad®, 5 mm diam., précision
frequency 400 MHz, L 7 in.
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
eCl@ss :
32129209
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 527-PP-7
Paramètres
400 MHz frequency
Longueur
7 in.
Courbure
25 μm
Concentricité
25 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm
Description générale
Fabriqué à partir de verre borosilicaté Pyrex® (sauf indication contraire) pour être compatible avec les joints rodés, les vannes et les portoirs d′aspiration. Rodage de précision et polissage supérieur pour une stabilité à la rotation et la meilleure résolution possible.
Les tubes ont un fond arrondi et incluent une zone sablée pour marquer les échantillons. Les tubes ont une paroi mince, sauf indication contraire. Les tubes de 23 cm de longueur sont conçus pour la préparation de standards et l′utilisation avec les manifolds « Tip-Off ». Les tubes Wilmad pour RMN sont adaptés à la spectroscopie RMN à haut champ. Capuchons inclus.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries