Principaux documents
Z530743
Sigma-Aldrich
Space Saver vacuum manifold
positions, 8, L 420 mm
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
positions 8
Longueur
420 mm
Description générale
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
  • Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
  • Compact size with ample space for lattice clamps
  • High-vacuum PTFE valves