Principaux documents
Z420042
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 150 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Conditionnement
pkg of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H14660-0150
L de la tige
25 mm
D.E. de la tige
29 mm
D.I. de la partie supérieure
150 mm
Description générale
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1