Z178195
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 90 mL
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F14695-0000
Longueur
69.9 mm
Capacité
90 mL
Diamètre
76.2 mm
D.E. de la tige
11.1 mm
Catégories apparentées
Description générale
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP