Principaux documents
Z291730
Supelco
Insert pour flacon (vial) à ouverture standard de 2 ml, D.I. de 4,6 mm
volume 0.2 mL, glass (conical with polyspring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass (conical with polyspring)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
5 mm × 30 mm
Volume
0.2 mL