Principaux documents
Z278629
Sigma-Aldrich
Chambre de développement CCM Aldrich®
Single slot chamber, L × O.D. 95.9 mm × 25.4 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
L × D.E.
95.9 mm × 25.4 mm
Description générale
Ces nouvelles chambres horizontales permettent un screening rapide des fractions obtenues par chromatographie sur colonne. Conçues pour être économique et pour les étudiants. A utiliser avec des plaques CCm en verre ou en plastique flexible de 25 × 70 mm qui peuvent être spottées avec jusqu′à 10 fractions espacées de 7 mm sur le coté le plus long de la plaque. Ne nécessite que 2 mL de solvant avec une élution complète en 45 sec (avec comme éluant 20% EtOAc/hexane). Une plus grande résolution peut être obtenue en allongeant la durée de l′élution. Verre borosilicaté.
Performances:
Analyse rapide; utilisation efficace des plaques CCM; les bords du tube servent de base droite même pour le solvant; nécessite très peu de solvant.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC