Key Documents
Z407259
Supelco
Chambre de développement circulaire CCM Aldrich
tank lid
Synonyme(s) :
Cylindrical TLC Tank
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Description générale
Peuvent être utilisées comme chambre de coloration. En verre avec couvercle. Sa taille compacte permet une bonne visibilité des plaques et une utilisation minime de solvant.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC