Z266094
Plateaux de rangement pour plaques CCM
Rack for 20 cm × 20 cm plates
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel (20 gauge)
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Catégories apparentées
Description générale
Utilisé pour le transport et le stockage des plaques CCM sans risque pour la phase déposée. Les plaques empilées peuvent être séchées à l′air ou par chauffage. Accepte jusqu′à 10 plaques standards en position horizontale ou verticale. Les casiers sont en acier inoxydable avec une poignée de transport.
TLC plate storage racks is a rack of convenient size, which is used to hold the prepared plates during the process of drying and transportation. It may be used to store the agar plates used in agarose gel electrophoresis.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Laboratory diagnosis of specific organ diseases by means of combined serum isoenzyme patterns.
Nerenberg TS and Pogojeff G
American Journal of Clinical Pathology, 51(4), 429-439 (1969)
Food Chemicals Codex (2003)