Merck
1.08540
TLC sprayer
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
2-30°C
General description
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.