Z190276
Arrow electric lab stirrer
speed 0-1750 rpm, direct, output0.066 hp
Synonyme(s) :
lab mixer, lab mixers, mixer stirrer
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
115 V
115 V
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Arrow Engineering 1750
Disponibilité
not available in EU
Paramètres
0-1750 rpm speed
Sortie
0.066 hp
Description générale
Qualité
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :