Z188778
Wheaton sample vials
amber, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber borosilicate glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 200 ea
Taille du bouchon
8 - 425
Diam. × H
12 mm × 36 mm
Volume
2 mL
Couleur
amber
Raccords
thread for 8-425
Description générale
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.