Z182214
Perfektum® one-way compression-nut stopcock
6 mm O.D. hose barb to 6 mm O.D. hose barb
About This Item
Code UNSPSC :
41122000
Nomenclature NACRES :
NB.03
Produits recommandés
Caractéristiques
For 3/16 to 1/4 in I.D. tubing
Fabricant/nom de marque
Cadence Science 6026
Description générale
Water tested at 80 psi.
Informations légales
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science