Principaux documents
Z182184
Perfektum® three-way compression-nut stopcock
male Luer lock to male Luer lock to right-side female Luer
About This Item
Code UNSPSC :
41122000
Nomenclature NACRES :
NB.03
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
male Luer lock to male Luer lock to right-side female Luer
Fabricant/nom de marque
Cadence Science 6014
Description générale
Water tested at 80 psi.
Informations légales
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science