Principaux documents
Z112178
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
KBr, Drilled
Synonyme(s) :
32mm Diameter Round Optical Cell Window
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
KBr
Conditionnement
pkg of (contains 1 window)
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
32 mm × 3 mm
Description générale
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders