WHAUN203APEAQU
Filtres sans seringue Whatman® Mini-UniPrep®
amber, PTFE, 0.2 μm, 100/pk
Synonyme(s) :
Whatman filters, Z747297, syringe filters, whatman filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
PTFE septa (PTFE coated silicone rubber)
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap (Septa)
graduations: no
(equivalent in size to 12 x 32 mm vials)
nominal force to compress: approximately 18 lb / 8.2 kg
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman Article No. 28421655 (US reference)
Whatman UN203APEAQU
Capacité du filtre
400 μL
Dimension de pores
0.2 μm
Adéquation
suitable for (routine HPLC/UHPLC analysis, protein precipitation, solubility testing; sample filteration)
Catégories apparentées
Description générale
Transformez la préparation de vos échantillons ®pour les analyses HPLC et UHPLC à l'aide de nos filtres sans seringue Mini-UniPrep®. Ces filtres combinent quatre étapes en une seule, offrant une solution rapide, efficace et respectueuse de l'environnement pour la filtration des échantillons avant la chromatographie.
Traditionnellement, les étapes de préparation des échantillons pour la chromatographie nécessitent plusieurs consommables, tels que des filtres pour seringue, des flacons et des septa, augmentant ainsi les coûts et le temps requis pour la filtration des échantillons. Grâce à ces filtres sans seringue Mini-UniPrep®, ces composants jetables distincts ne sont plus nécessaires ; les filtres permettent de préparer des échantillons trois fois plus rapidement que les autres méthodes utilisées pour la chromatographie liquide haute performance.
En éliminant les particules de grande taille des échantillons pour la chromatographie, ces filtres raccourcissent le temps de traitement de la phase mobile ; ils prolongent également la durée de vie des colonnes HPLC en réduisant la contamination à l'origine de colmatage et d'accumulation de la contre-pression.
Les filtres sans seringue Mini-UniPrep® peuvent être utilisés manuellement ou avec un multicompresseur, qui permet de traiter plusieurs échantillons à filtrer simultanément et réduit encore davantage le temps de préparation pour les analyses chromatographiques.
Le filtre sans seringue Mini-UniPrep® est facile à utiliser. Si vous n'utilisez pas de multicompresseur, placez simplement votre échantillon dans le dispositif Mini-UniPrep®, insérez le piston et comprimez Votre échantillon est filtré rapidement et facilement. Grâce à sa conception unique, l'échantillon liquide est poussé dans le réservoir du piston, tandis que l'excès d'air s'échappe par l'orifice évent jusqu'à ce que le joint soit engagé. Le filtre sans seringue Mini-UniPrep®peut être utilisé dans un passeur d'échantillons.
Application
- Routine HPLC/UHPLC analysis
- Composite assays
- Content uniformity
- Protein precipitation
- Solubility testing
- Dissolution testing
- Sample filtration
Caractéristiques et avantages
- All-in-one filtration device for quick and cost-effective chromatography sample processing
- Eliminates the need for separate syringes, syringe membrane filters, vials, and septa
- Designed for use with an UHPLC or HPLC autosampler for high-throughput analysis
- 0.2 µm and 0.45 µm filter pore sizes available to meet filtration sample requirements
- Compatible with most major autosamplers
- Housing options: amber to prevent photodegradation of light-sensitive samples, or translucent for easy visual inspection made from polypropylene (PP) material
- Recyclable after use.