Principaux documents
WHA1851032
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 32 mm diam
Synonyme(s) :
Z741035, glass fiber filters, quartz fiber filters
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
Nom du produit
Filtres en quartz Whatman® QM-A, circles, diam. 32 mm
Matériaux
circles
quartz membrane
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 1851-032
Whatman Article No. 28418538 (US reference)
Diamètre
32 mm
Dimension de pores
2.2 μm
Adéquation
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Description générale
Les filtres en microfibres de quartz ultrapurs Cytiva sont utilisés dans de nombreuses applications de filtration de prélèvements d'air, notamment des gaz acides, des fumées de cheminées, des émissions de conduits d'évacuation et des aérosols. Les filtres conviennent au prélèvement et à l'analyse des particules PM-10. Leur faible teneur en métaux alcalino-terreux permet d'éliminer la quasi-totalité des produits de sulfates et de nitrates (issus du SO₂ et du NO₂) considérés comme des artéfacts. Les filtres en microfibres de quartz ultrapurs peuvent donc être utilisés pour la surveillance des particules et pour l'analyse des métaux lourds. Les filtres en microfibres de quartz QM-A de Cytiva sont déclinés dans une large gamme de diamètres, ainsi qu'en feuilles de 25 pièces. Les feuilles QM-A (1851-8866) sont numérotées dans l'ordre selon les normes de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et conviennent à la plupart des applications.
  • Qualité : QM-A
  • Description : quartz
  • Rétention de particules dans les liquides (µm) : 2,2
  • Débit d'air (s/100 ml/in²) : 6,4
  • Épaisseur standard (µm) : 450
  • Grammage (g/m²) : 85
Caractéristiques et avantages
  • Temperature resistant up to 800°C
  • Binder-free
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva