WHA1851025
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 25 mm diam
Synonyme(s) :
Z741027, glass fiber filters, quartz fiber filters
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Filtres en quartz Whatman® QM-A, Circles, 25 mm 100/pk
Matériaux
circles
quartz membrane
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1851-025
Whatman Article No. 28418504 (US reference)
Whatman Article No. 28418537 (US reference)
Diamètre
25 mm
Dimension de pores
2.2 μm
Adéquation
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Catégories apparentées
Description générale
- Qualité : QM-A
- Description : quartz
- Rétention de particules dans les liquides (µm) : 2,2
- Débit d'air (s/100 ml/in²) : 6,4
- Épaisseur standard (µm) : 450
- Grammage (g/m²) : 85
Caractéristiques et avantages
- Temperature resistant up to 800°C
- Binder-free