Principaux documents
WHA1440042
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 42.5 mm, pack of 100
Synonyme(s) :
Whatman filter, Whatman paper, Z241237, filter papers, paper filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1440-042
Whatman Article No. 28417988 (US reference)
Paramètres
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diamètre
42.5 mm
Épaisseur
210 μm
Cendres
≤0.007%
Dimension de pores
8 μm (Particle retention)
Poids de base
95 g/m2
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
  • Medium nominal particle retention rating of 8 µm
  • Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
  • Particularly useful for gravimetric analysis
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva