Principaux documents
W478515
Sigma-Aldrich
2-Octyl-2-dodecenal
mixture of cis and trans, 94%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H38O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.52
Numéro FEMA:
4785
Code UNSPSC :
12164502
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
94%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
waxy
Chaîne SMILES 
O=C\C(=C/CCCCCCCCC)\CCCCCCCC
InChI
1S/C20H38O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h18-19H,3-17H2,1-2H3/b20-18-
Clé InChI
WLUZPPJJEOWTBI-ZZEZOPTASA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable