Key Documents
W478955
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-5-heptenol
natural, ≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro FEMA:
4789
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
natural
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; oily; waxy
InChI
1S/C9H18O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,9-10H,4,6-7H2,1-3H3
Clé InChI
WFZFXUZFKAOTRR-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
386.1 °F
Point d'éclair (°C)
196.7 °F