Key Documents
W464755
Sigma-Aldrich
Geranium thiazole
≥98%, FG
Synonyme(s) :
4,5-Dimethyl-2-isobutyl thiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H15NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.29
Numéro FEMA:
4647
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
15.078
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
geranium; green; nutty; vegetable; earthy
Chaîne SMILES 
CC(C)Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C9H15NS/c1-6(2)5-9-10-7(3)8(4)11-9/h6H,5H2,1-4H3
Clé InChI
NSVPHVLZAKJSGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3