W398802
Vanillic acid
≥97%, FG
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥97%
Pf
208-210 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; milk; sweet; vanilla
Chaîne SMILES
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor