Principaux documents
W362603
Sigma-Aldrich
Dihydro-β-ionone
≥90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.31
Numéro FEMA:
3626
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11060
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.131
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Pureté
≥90%
Indice de réfraction
n20/D 1.481 (lit.)
Pf
311 °C (lit.)
Densité
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; earthy; woody; floral
Chaîne SMILES 
CC(=O)CCC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h5-9H2,1-4H3
Clé InChI
QJJDNZGPQDGNDX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dihydro-β-ionone is an aroma volatile that occurs in rose, boronia flower and juniper needles.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Scent of roses?recent results.
Brunke EJ, et al.
Flavours and Fragrances, 7(4), 195-198 (1992)
Essential oil and glycosidically bound volatile compounds from the needles of common juniper (Juniperus communis L.).
Mastelic J, et al.
Croatica Chemica Acta. Arhiv Za Kemiju, 73(2), 585-593 (2000)
Volatile constituents of Boronia megastigma flowers.
Davies NW & Menary RC.
Perfumer & Flavorist, 8, 3-8 (1983)